Merck
57086
Supelco
Supelclean LC-Aluminiumoxid-N SPE-Röhrchen
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 1 g
Verpackung
pkg of 54 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
Aktive Matrixgruppe
Alumina phase
Partikelgröße
60-325 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)