Merck
57203
Supelco
Supelclean LC-SAX
pkg of 100 g
Synonym(e):
Supelclean LC-SAX SPE-Bulkpackung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 100 g
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Aktive Matrixgruppe
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
ion exchange
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.