57139
Supelclean™ ENVI™-8 SPE-Röhrchen
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 5 g
Verpackung
pk of 20
Kennzeichnungsgrad
14% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
20 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser)
- Hohe Kohlenstoffbeladung (14%) für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
- Hohe Kohlenstoffbeladung bietet auch große Widerstandskraft bei extremen pH-Bedingungen
- Ausgezeichnet für die Aufreinigung, Extraktion und Konzentrierung von Schadstoffen aus wässrigen Umweltproben
- Geeignet für die Extraktion von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden aus Umweltproben
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.