Merck
57134
Supelco
Supelclean LC-Si SPE-Röhrchen
packing 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE frit
polypropylene hardware
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
packing, 10 g
Verpackung
pk of 16
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
60 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
silica bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)