Merck
57132
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE-Röhre
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE frit
polypropylene hardware
Zusammensetzung
bed wt., 10 g
Verpackung
pk of 16
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
60 mL
Matrix
magnesium silicate base material
Aktive Matrixgruppe
Florisil phase
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Rechtliche Hinweise
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)