Merck
57107
Supelco
Supelclean ENVI-8 SPE-Röhrchen
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 20
Synonym(e):
Supelclean ENVI-8, 0,5g/6mL, Glas mit PTFE-Fritte, 20 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Materialien
PTFE frit
glass hardware
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 20
Kennzeichnungsgrad
14% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser)
  • Hohe Kohlenstoffbeladung (14%) für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
  • Hohe Kohlenstoffbeladung bietet auch große Widerstandskraft bei extremen pH-Bedingungen
  • Ausgezeichnet für die Aufreinigung, Extraktion und Konzentrierung von Schadstoffen aus wässrigen Umweltproben
  • Geeignet für die Extraktion von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden aus Umweltproben
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)