Merck
57035-U
Supelco
SPE-Verteilermessgerät/Entlüftungsventil
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Synonym(e):
V.E. VAKUUMMANOMETER UND VENTIL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)