Merck
568223-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
Großporige C18-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Discovery® BIO großporige C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
9.2% Carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Oberflächendeckung
3.6 μmol/m2
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Durch RP-HPLC erstellte Peptid-Karten liefern wertvolle Informationen über Proteinstruktur, -stabilität und -reinheit. Um wirksam zu sein, muss die RP-HPLC-Säule einen hohen Anteil der Peptide in der Probe auflösen können. Je mehr Peptide, desto besser sind die Informationen. Discovery BIO Wide Pore C18 erzeugt eine unübertroffene RP-HPLC-Auflösung von Peptid-Karten aus enzymatisch Aufgeschlossenem. Die in der Discovery BIO Wide Pore-Linie eingebundenen Verbesserungen der Siliziumdioxid- und gebundene Phase-Chemie verbessern die Auflösung, indem die Effizienz gesteigert und Peak-Tailing verringert wird. Ein zusätzlicher Vorteil davon ist die Fähigkeit, Peptide ohne TFA in der mobilen Phase zu analysieren und somit das LC-MS-Signal zu steigern.
Anwendung
  • Kinetic performance comparison of superficially porous, fully porous and monolithic reversed-phase columns by gradient kinetic plots for the separation of protein biopharmaceuticals.: Diese Studie liefert einen detaillierten Vergleich der kinetischen Leistung verschiedener Arten von HPLC-Säulen mit Umkehrphase, einschließlich der Discovery® BIO großporige C18 HPLC-Säule. Die Forschungsarbeit unterstreicht seine Effizienz und Auflösung bei der Trennung komplexer Protein-Biopharmazeutika, was es zu einem nützlichen Werkzeug für analytische Chemiker in der biopharmazeutischen Analyse macht (Jaag et al., 2022).
  • RP-LC x RP-LC analysis of a tryptic digest using a combination of totally porous and partially porous stationary phases.: In diesem Artikel wird der Einsatz der Umkehrphasen-Flüssigchromatographie (RP-LC) mit vollständig porösen und teilweise porösen stationären Phasen untersucht, einschließlich der großporigen BIO-C18-HPLC-Säule, um tryptische Verdauungen zu analysieren. Die Ergebnisse belegen ihre Robustheit und hohe Auflösung in Proteomik-Anwendungen, was eine präzise Peptidkartierung und Proteincharakterisierung ermöglicht (Mondello et al., 2010).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hannah F Speer et al.
Journal of animal science, 98(9) (2020-08-28)
This study assessed the relative bioavailability of guanidinoacetic acid (GAA) in cattle. Seven ruminally cannulated Holstein steers (initial body weight of 280 kg) were used in an experiment with a 5 × 5 Latin square design; the two additional steers
Verwandter Inhalt
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
Chromatograms
application for HPLC
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. What is the method for rewetting a column that may have dried as a result of the end cap being loose or not being used for an extended period of time?
    1 Antwort
    1. Reverse Phase Column Rehydration Method:
      1. The column should ideally not contain any buffer. If it does, thoroughly flush the column with water to remove the buffer.
      2. Flush the column with 100% acetonitrile, starting at a flow rate of 0.3-0.5 ml/minute. Slowly increase the flow rate to 1 ml/minute, flushing for approximately 30 minutes, as long as the pressure does not excessively increase.
      3. Equilibrate the column with the mobile phase specified on the Certificate of Analysis (CofA) of the column, and run a test mix similar to what was used to test the column.
      4. If the performance is unsatisfactory, repeat the method, increasing the flushing with acetonitrile for one hour.
      5. Repeat the test. If the performance is still not as expected, the column may have degraded.
      Hilfreich?
  2. WHIGH SOLVENT USED FOR WASHING OF COLUMN
    1 Antwort
    1. See below for a general cleaning protocol:
      1. Reverse the orientation of the column
      2. Flush for a few minutes, or >1 column volume, with a 20% solution in water, of the organic used in the analysis, such as methanol or acetonitrile. This is to remove any residual buffer salts.
      3. Flush for approximately 30 mins, or >10 column volumes, with 100% of the organic solvent used in the analysis.
      4. The column can be stored with this organic solvent until ready for use.
      5. Before reusing the column, flush again, as per step 2.
      Hilfreich?