Merck
56720-U
Supelco
Edelstahlkapillarröhrchen 1,59 mm (1/16 Zoll)
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
L × AD × ID
10 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
Farbe
blue band
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl 316, 1/16in. AD. Je ein Stück. 5 cm, 10 cm und 20 cm Stücke sind gerade, alle anderen Längen sind gewickelt.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)