Wichtige Dokumente
56400AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Amino Functionalized HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
apHera™ NH2 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L82
Produktlinie
apHera™
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
apHera™
Parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 2 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften von Amino apHera™-Säulen
- Hohe Effizienz für die Kohlenhydratanalyse
- Ideal für basische Bedingungen/amphoteren Nachweis
- Hohe Selektivität für Mono- bis Oligosaccharide
- pH-Bereich 2–13
- 300 Ångström Porengröße
- Stabile, berechenbare Retention
- Langes Säulenleben
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column