Merck
56330AST
Supelco
apHera C4 HPLC-Vorsäule
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materialien
stainless steel column
Produktlinie
apHera
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
apHera
Parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)