56034
Omnifit® Verbinder mit Standardbohrung
Three-way valve connector
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
LPLC: suitable
Bohrung
1.5 mm
Kompatibilität
for use with 1/16 in. tubing
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)