Merck
55442-U
Supelco
Supel QuE Verde QuEChERS tube
Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Synonym(e):
QuEChERS
About This Item
UNSPSC-Code:
41104018
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Supel QuE, Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supel
Zusammensetzung
magnesium sulfate, 1200 mg
Supelclean ENVI-Carb Y, 80 mg
Supelclean PSA, 400 mg
Z-Sep+, 480 mg
Verpackung
pack of 50 ea
Methode(n)
QuEChERS: suitable
Zentrifugenröhrchenvolumen
15 mL
Aktive Matrixgruppe
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Dispersive SPE (dSPE), häufig auch als „QuEChERS“-Methode („Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe“ – Rasch, Einfach, Günstig, Effektiv, Robust und Sicher) bezeichnet, ist eine moderne Technik zur Probenpräparation, die bei Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zunehmend an Beliebtheit gewinnt.
Mit dem QuEChERS-Verfahren werden die Proben (Nahrungsmittel oder landwirtschaftliche Erzeugnisse) zunächst in Gegenwart von großen Mengen Salzen (z. B. Natriumchlorid und Magnesiumsulfat) und/oder Puffermitteln (z. B. Citrat) mit einem wässrigen, mischbaren Lösungsmittel (z. B. Acetonitril) extrahiert, um die Separation der Flüssigphase zu induzieren und säure- bzw. basenlabile Pestizide zu stabilisieren. Nach Schütteln und Zentrifugierung wird ein Aliquot der organischen Phase einer weiteren Reinigung mittels SPE unterzogen. Anders als bei herkömmlichen Methoden, bei denen SPE-Röhrchen genutzt werden, erfolgt die Reinigung bei der dispersiven SPE durch Mischen von SPE-Großmengen (z. B. Supelclean PSA, ENVI-Carb und/oder Discovery DSC-18) mit dem Extrakt. Nach der Probenreinigung wird die Mischung zentrifugiert; das Ergebnis ist ein Überstand, der entweder direkt analysiert oder vor der Analyse weiterer geringfügiger Behandlung unterzogen werden kann.
Supelco bietet eine Produktlinie von Flaschen und Zentrifugenröhrchen mit vorportionierten Mengen von Salzen und SPE-Sorptionsmitteln, um die aktuell am häufigsten verwendeten Methodenkonfigurationen zu unterstützen.
Eignung
Designed to provide high recovery all pesticides, including problematic planar pesticides, in samples containing high levels of chlorophyll (e.g. cannabis, spinach, lettuce, oregano, etc.). Ideal for cleanup of extract after initial food extraction and phase partitioning.
Rechtliche Hinweise
AOAC is a registered trademark of AOAC International
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Artikel
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
A precise U/HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction for the analysis of glyphosate, glufosinate, and AMPA in green tea.
Verwandter Inhalt
Die Gaschromatographie ist eine häufig eingesetzte Analysentechnik, die zur Trennung und Analyse flüchtiger Verbindungen in der Gasphase verwendet wird. Die GC wird in vielen Industriezweigen zur Qualitätskontrolle und zur Identifizierung und/oder Quantifizierung von Verbindungen in einem Gemisch eingesetzt.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.