Merck
55087-U
ValvTool
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
SB.51
Beschreibung
5/16 in. socket × 1/4 in. open wrench
Allgemeine Beschreibung
Das ValvTool ist ein Spezialschlüssel, mit dem schwer zugängliche Stellen erreicht werden können. Hilfreich zum Auswechseln von Probenschleifen oder zum Ersatz von Fittings an Rheodyne-Ventilen. Seine geschlitzte Steckhülse ist auch für 1/4 in. Edelstahl-HPLC-Fittings geeignet.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)