Unfortunately, there is no available product that is similar to LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridges (54965-U).
54965-U
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrosorb®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 4 ea
Kennzeichnungsgrad
16.2% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Matrix
Octadecyl
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Kompatibilität
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
Trenntechnik
reversed phase
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
any similar RP 18 Guard column for LiChrosorb® RP-18 HPLC Column
1 Antwort-
Hilfreich?