Carboxen is a carbon molecular sieve used in some of the Supelco SPME fibers.
548653-U
Smart SPME Fiber Assembly
DVB/CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonym(e):
DVB/CAR/PDMS SMART SPME Fiber Assembly
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Smart SPME Fiber Assembly, 50µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, dark gray hub
Materialien
StableFlex fiber
dark gray hub
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pk of 1
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
DVB/CAR/PDMS coating
Kompatibilität
(for flavors (volatiles and semivolatiles C3 - 20), or trace compound analysis (MW 40-275))
Autosampler
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Protokolle
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der HS-SPME in Kombination mit GC/MS für die Bestimmung von VOC in Wasser wurde in einem Ringversuch nachgewiesen. Die neue ISO 17943 unter Einsatz von HS-SPME stellt eine Verbesserung der bestehenden offiziellen Methoden für diese Bestimmung in Bezug auf Empfindlichkeit und Selektivität dar.
Verwandter Inhalt
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Die Gaschromatographie ist eine häufig eingesetzte Analysentechnik, die zur Trennung und Analyse flüchtiger Verbindungen in der Gasphase verwendet wird. Die GC wird in vielen Industriezweigen zur Qualitätskontrolle und zur Identifizierung und/oder Quantifizierung von Verbindungen in einem Gemisch eingesetzt.
-
Is Carboxen the same thing as carbon wide range with regards to SPME fibers?
1 Antwort-
Hilfreich?