Merck
54809
Sigma-Aldrich
Mono P® 5/50 GL
10 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 5 mm
Synonym(e):
Amersham Biosciences Ionenaustauschersäulen
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
L × ID
5 cm × 5 mm
Matrix
MonoBeads
Aktive Matrixgruppe
amphoteric
Partikelgröße
10 μm
Kompatibilität
mode of use ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Mono-Säulen sind höchst effiziente, pH-stabile Säulen, die für Hochleistungs-Ionenaustausch-Trennungen von Proteinen, Peptiden und Polynukleotiden in Applikationen, wie Peptid-Mapping und Aufreinigung monoklonaler Antikörper, entwickelt wurden. Die einzigartigen Eigenschaften dieser Säulen gründen sich auf dem MonoBeads Trägermaterial – ein perlenförmiges, hydrophiles Material mit der engsten Partikelgrößenverteilung eines chromatographischen Trägermaterials überhaupt. Diese Monodispersität erlaubt hohe Flussraten, bei relativ niedrigem Rückdruck.
Anwendung
Mono columns are used in peptide mapping and monoclonal antibody purification. Mono P columns have been used to purify homogenous forms of fungal peroxygenase and to investigate separation of DNA restriction fragments.
Rechtliche Hinweise
Mono P is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
René Ullrich et al.
Biotechnology journal, 4(11), 1619-1626 (2009-07-09)
Extracellular peroxygenase from the agaric fungus Agrocybe aegerita is a versatile biocatalyst that oxygenates various substrates by means of hydrogen peroxide. The enzyme is routinely produced in suspensions of soybean meal and has until now been purified by several steps
E Westman et al.
Analytical biochemistry, 166(1), 158-171 (1987-10-01)
Separation of DNA restriction fragments by FPLC ion-exchange chromatography on Mono Q and Mono P columns was investigated. The columns were found to be particularly suitable for the separation of fragments up to 500-600 bp long. Larger fragments can also