Merck
54225-U
Supelco
Discovery® Ag-Ion SPE-Röhrchen
bed wt. 750 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
Silberfarbenes Ion-SPE-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Produktlinie
Discovery®
Zusammensetzung
bed wt., 750 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
benzenesulfonic acid bonding, Polymerically bonded, coated with silver ions
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore size
Kapazität
less than or equal to 1 mg (total FAMEs)
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Normalphase (Phasentransfer)
Kompatibilität: Organische Lösungsmittel, Öle und Fette
  • Entwickelt für die Fraktionierung von FAMEs nach den Grad der Ungesättigtheit und für die Trennung von cis/trans-Isomeren.
  • Silber-Gegenionen sind mit einem patentierten Verfahren auf dem SCX-Trägermaterial verankert. Sie bieten optimale Auflösung, Leistung und Kapazität
  • Jede Charge wird bezüglich der Auflösung von cis/trans-Isomeren getestet und qualitätskontrolliert
Fußnote
Suchwörter: Silberion, Silbernitrat, AgNO3
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katsunori Anezaki et al.
Marine pollution bulletin, 113(1-2), 282-286 (2016-10-07)
We performed the first known study of polychlorinated biphenyls (PCBs) concentrations and patterns in the blubber and liver of a Hubbs' beaked whale. Samples were pretreated with Supelclean™ sulfoxide and Discovery® Ag-ION solid phase extraction cartridges to remove whale oil.
Hirofumi Goto et al.
Journal of oleo science, 61(2), 49-56 (2012-01-27)
We developed a novel pre-separation method of trans fatty acids (TFAs) using a silver-ion cartridge column and GC. As a preliminary study, a mixture of fatty acid methyl esters consisting of saturated, cis-unsaturated, and trans-unsaturated fatty acids was dissolved in
Taeho Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(44), 30449-30457 (2016-10-19)
A theranostic nanoparticle with biochemically triggered antibacterial activity is demonstrated. Metallic silver is deposited onto porous silicon nanoparticles (pSiNPs) by galvanic displacement. When aqueous diaminesilver ([Ag(NH