Merck
54039-U
Supelco
SPE tube
10%AGNO3/44%H2SO4/SI, volume 12mL
Synonym(e):
12mL 10% silver nitrate/44% sulfuric acid SPE tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
12mL 10%AGNO3/44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20 ea
Verpackung
pk of 20 ea
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)