53356
Kieselgel auf TLC-Al-Folien
L × W 20 cm × 20 cm, without fluorescence indicator
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Leistungsmerkmale
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Oberflächenbereich
~500 m2/g
Partikelgröße
8.0-12.0 μm
Porengröße
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Allgemeine Beschreibung
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Anwendung
Sonstige Hinweise
105553
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)