Merck
52688-U
Supelco
Discovery® DSC-SCX SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
Strong Cation Exchange SPE cartridge tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Kapazität
0.8 meq/g total capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Kationenaustausch
Kompatibilität: Organische oder wässrige Lösungen
  • Eine polymer gebundene Benzolsulfonsäure-Gruppe mit pKa- Wert (< 1,0)
  • Das Gegenion ist H+
  • Kieselgel als Trägermaterial ermöglicht den Einsatz mit organischen Lösungsmittel (kein Schrumpfen oder Quellen)
  • Ausgezeichnete Kapazität (0,8 meq/g) für die Aufreinigung der Lösungen aus der kombinatorischen Chemie (Reinigung der Zielanalyten von Nebenprodukten und überschüssigen Reagenzien)
  • Die Anwesenheit des Benzolringes bietet einige spezielle Eigenschaften (hydrophobe Wechselwirkungen), die bei der Extraktion von Kationen aus wässrigen Matrices berücksichtigt werden sollten
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Protokolle
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.