Wichtige Dokumente
52003
1,6-Diaminohexan
analytical standard
Synonym(e):
1,6-Hexandiamin, HMDA, Hexamethylendiamin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4 (vs air)
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
6.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-45 °C
42-45 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChIKey
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)