Merck
505420
ASI UHMW PE-Pumpendichtung
for use with M-45, 501, 510, 590, 600E, 6000
Synonym(e):
ASI HPLC Pumpenteil für Waters
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Hersteller/Markenname
Waters 26613
Verpackung
1 ea of
Kompatibilität
for use with M-45, 501, 510, 590, 600E, 6000
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)