502286
ASTM® D5442 quantitativer Linearitätsstandard
C16 - C44, 0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D5442
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 6 × 1 mL
Konzentration
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?