Merck
50136-U
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
LiChrospher® RP-18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
LiChrospher®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
21% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
12.5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
LiChrospher® RP-18 HPLC column (L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm) is generally found to be highly reliable and versatile. It is suitable for reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) of acidic, neutral and weakly basic compounds, according to L1 USP specifications.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)