Merck
48928
Supelco
ASTM® PS-18-44D Mix
in cyclohexane (varied conc.), analytical standard
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® PS-18-44D
Verpackung
pkg of 6 × 1 mL
Konzentration
in cyclohexane (varied conc.)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyt
Beschreibung
    Docosane 800 μg/mL
    Dotriacontane 1100 μg/mL
    Eicosane 500 μg/mL
    Hexacosane 1400 μg/mL
    Hexatriacontane 800 μg/mL
    Octacosane 1800 μg/mL
    Octadecane 300 μg/mL
    Tetracontane 500 μg/mL
    Tetracosane 1100 μg/mL
    Tetratetracontane 300 μg/mL
    Triacontane 1400 μg/mL
    Alle anzeigen (11)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)