Merck
48270-U
Supelco
Diagnosemischung isokratische HPLC-Systeme
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
Synonym(e):
HPLC Diagnosemischung für isokratische Systeme
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 6 × 1 mL
Konzentration
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Kompatibilität
for use with HPLC System Diagnostics
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit diesen Mischungen können Sie bestimmen, wie zuverlässig Ihr Chromatographiesystem in Bezug auf Flussrate, Dimensionierung und Vermischung ist.
Sechs 1 mL Ampullen mit Testverbindungen in Methanol:Wasser (60:40).
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Butylparaben 25 μg/mL
    Ethyl 4-hydroxybenzoate 14 μg/mL
    Methyl 4-hydroxybenzoate 10 μg/mL
    Propyl 4-hydroxybenzoate 15 μg/mL
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
9.99 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)