48055-U
Aroclor 1254 -Lösung
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
1000 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H5Cl5/c13-8-3-1-2-6(10(8)15)7-4-5-9(14)12(17)11(7)16/h1-5H
InChIKey
AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)