Wichtige Dokumente
47570-U
all-cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäuremethylester
10 mg/mL in heptane, analytical standard
Synonym(e):
FAME 22:6n-3, Methyl all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoat, Methyl-DHA
About This Item
Qualität
analytical standard
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
10 mg/mL in heptane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
single component solution
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
InChIKey
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?