Merck
47213
Supelco
ASTM® D4815 Qualitative Peak-ID-Mischung
(each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D4815
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
(each component at the nominal wt% indicated)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
ASTM® D4815 Qualitative Peak ID Mix is for use in determination of oxygenates (Ethers and Alcohols) in Gasoline by GC.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Verwendung zur Bestimmung der relativen Retentionszeiten ausgewählter Oxygenate.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyt
Beschreibung
    tert-Amyl methyl ether 7.3 % (w/w)
    Benzene 5 % (w/w)
    1-Butanol 7.3 % (w/w)
    2-Butanol 7.3 % (w/w)
    tert-Butanol 7.3 % (w/w)
    tert-Butyl ethyl ether 4 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 4 % (w/w)
    Diisopropyl ether 4 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 6 % (w/w)
    Ethanol 7.3 % (w/w)
    Methanol 7.3 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 7.3 % (w/w)
    Methylcyclopentane 4 % (w/w)
    2-Methyl-1-propanol 7.3 % (w/w)
    1-Propanol 7.3 % (w/w)
    2-Propanol 7.3 % (w/w)
    Alle anzeigen (16)
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)