Wichtige Dokumente
46911
Deoxynivalenol -Lösung
200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), analytical standard
Synonym(e):
3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-on, DON, Vomitoxin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChIKey
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?