Wichtige Dokumente
442880
2,4-Dichlorphenol-d3
analytical standard
Synonym(e):
2,4-Dichlorphenol-3,5,6-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 50 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
209-210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-43 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChIKey
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?