Wichtige Dokumente
442850
4-Octylphenol
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
150 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-45 °C (lit.)
Dichte
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
InChIKey
NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?