Wichtige Dokumente
442391
3-Methylphenol
analytical standard
Synonym(e):
m-Cresol, 1-Hydroxy-3-meththylbenzol, 3-Hydroxytoluen, 3-Methylphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
3.72 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
1036 °F
Expl.-Gr.
1.06-1.35 %, 150 °F
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-10 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChIKey
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.