Merck
42174
Supelco
Ampullen 2ml
for color reference solutions
Größe auswählen
1 PKG
352,00 €
352,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
352,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
352,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Durchm. × H
12 mm × 115.8 mm
Anwendung
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
Verpackung
bag with 549 ampoules
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)