Merck
33310-U
Ersatzsepten für Mininert® Ventile
Replacement Mininert Septa, L × O.D. 0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.), pkg of 50 ea
Synonym(e):
Mininert Valve Septa Replacements
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
red silicone septa
Verpackung
pkg of 50 ea
L × AD
0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.)
Anwendung(en)
environmental
Allgemeine Beschreibung
Replacement septa for Mininert® valves, used in Mininert® valves, is available for screw-cap and crimp-top vials.
Rechtliche Hinweise
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)