Merck
33233-U
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Kautschuk
silver aluminum seal, seal diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening size 4.8 mm
Synonym(e):
PTFE/Rubber Crimp Caps
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 1 × 1000 ea (33233-U)
Öffnungsgröße
4.8 mm
Dichtungsdurchm. × Dicke
11 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)