Wichtige Dokumente
33165-U
Trifluoressigsäureanhydrid
Synonym(e):
TFAA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Dampfdruck
6.28 psi ( 20 °C)
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Verpackung
pkg of 10 × 1 mL (33165-U)
Methode(n)
GC/MS: suitable (SIM)
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−65 °C (lit.)
Dichte
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChIKey
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?