Wichtige Dokumente
29734-U
SLB®-1ms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.10 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parameter
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
800
df
0.10 μm
Methode(n)
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded and crosslinked; poly(dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
petroleum
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded and crosslinked
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 340 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?