Wichtige Dokumente
29688-U
SP®-2560 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 200 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
313
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
200 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
clinical
food and beverages
Säulenart
capillary highly polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G5.
Phase:
- Nicht gebunden
- Biscyanopropyl-Polysiloxan
- Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?