Merck
2875901-U
Supelco
Inlet-Liner, PTV-Liner für TRACE 2000
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
NACRES:
SB.54
Beschreibung
PTV liner for Trace 2000
Verpackung
pkg of 1 ea
L × AD × ID
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
120 mm × 2.75 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Thermo (PTV Injector)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)