Merck
28286-U
Supelco
Leeres Röhrchen für Thermodesorption
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., pkg of 1 ea
Synonym(e):
Leerröhrchen mit Fritten für GERSTEL ® ThermoDesorption System, Glas, 6mm x 7” x 4mm ID, 1 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Materialien
glass TD tube
Leistungsmerkmale
fritted
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × ID × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Gerstel® TDS A & TDS2
Allgemeine Beschreibung
Empty Tube with Frit for GERSTEL® TD is used for packing other adsorbents or sample preparation applications.
Rechtliche Hinweise
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)