28016-U
Pen-Clips für SS-Röhrchen, 10er-Packung
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
L4071029
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
H × B × T
17 cm × 10.0 cm × 1.5 cm
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)