Merck
27516
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Skaleneinteilung, offene Kappe, vormontiert
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Lochdeckel aus schwarzem Phenolharz.
Die Septen sind aus blauem PTFE mit weißem Silikon.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)