27330
ABC Vial™, 2 ml (nur Fläschchen), 9-mm-Gewinde
clear glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial (with marking spot)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.8 mL
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
- 40% weitere Öffnung als Standard-Schraubdeckelgefäße
- Hervorragendes Gewinde-Design für einer sichere Dichtung
- Kompatibel mit den meisten GC-Autosamplern für Bördelrandgefäße
Eignung
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Sonstige Hinweise
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)