Merck
27297
Supelco
Headspace-Fläschchen, abgeschrägte Kante, runder Boden
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Materialien
beveled finish clear glass vial
round bottom
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H
22.6 mm × 75 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 20 mm
Verwandte Kategorien
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)