Merck
27239
Supelco
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/red rubber seal
clear glass vial
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
Dichtungsdurchm.
11 mm
Fläschchen AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 11 mm
Allgemeine Beschreibung
Komplett-Pakete: ProbenGefässe mit Deckel
2mL ProbenGefässe mit weiter Öffnung und Aluminium-Bördeldeckel mit 11mm PTFE/Neopren Septen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)