Wichtige Dokumente
2637405
Inlet-Liner, Splitless-Typ, gerades Design (ungepackt)
pkg of 5 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Splitless (unpacked)
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
54 mm × 5.0 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Varian (1078 and 1079 Injector)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)