Wichtige Dokumente
26021
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass column
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 625
Hersteller/Markenname
Agilent
Parameter
0-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matrix
60/80 Carbopack B support
Aktive Matrixgruppe
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)