11887
Beschichtete GC-Packung
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
bottle of 15 g
Parameter
60-220 °C temp. range
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
60/80 Carbopack B support
Aktive Matrixgruppe
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for analyte group amines
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)